주요 문서
SU860100
Supelco
Headspace vial, screw top, rounded bottom (vial only)
volume 10 mL, amber glass vial, thread for 18, O.D. × H 22.5 mm × 46 mm, pkg of 100 ea
동의어(들):
Rounded Bottom Headspace Vials
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩99,470
₩99,470
출고 가능일2025년 4월 28일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩99,470
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
₩99,470
출고 가능일2025년 4월 28일세부사항
벌크 견적 요청
material
amber glass vial
round bottom
특징
closure type screw top vial
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H
22.5 mm × 46 mm
용적
10 mL
피팅
thread for 18
호환성
for use with CTC PAL (Varian, Gerstel, Atas, Shimadzu)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
These vials require a special cap with an 18 mm thread. The standard 18-400 threaded caps will not fit this vial. The part numbers for caps that are available for these vials are SU860101(with PTFE/silicone, 1.3 mm thick), SU860102 (with PTFE/butyl, 1.6 mm thick), and SU860103 (with PTFE/silicone, 1.5 mm thick). These caps are made from stainless steel and are magnetic.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)