주요 문서
854987
Supelco
Assembled screw cap with hole and TFE/rubber septum
black polypropylene hole cap, thread for 13-425, PTFE/red rubber septum, for use with 4 mL vials with 13-425 thread, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩56,130
₩56,130
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩56,130
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
₩56,130
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
PTFE/red rubber septum
black polypropylene hole cap
특징
closure type black polypropylene hole cap
pre-assembled
8.5 mm center hole in top of cap
경도
60 (Durometer: shore A)
포장
pkg of 100 ea
격막 두께
1.3 mm
피팅
thread for 13-425
호환성
for use with 4 mL vials with 13-425 thread
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Screw caps (black polypropylene hole cap, for use with 4 mL vials with 13-425 thread) are available for use with sealing septa. Polypropylene caps can withstand a maximum temperature of 135° C. The red PTFE/rubber septum can be used with most organics (until pierced) and is resistant to chlorosilanes.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)