The cap of this product is made of melamine and a PTFE liner. Because of melamine, this product cannot be autoclaved. The melamine only withstands temperatures up to 49 °C.
추천 제품
material
F217/PTFE liner
solid green melamine resin cap
특징
closure type screw thread, green melamine solid cap, PTFE liner
포장
pkg of 100 ea
파라미터
49 °C temp. limit
피팅
thread for 8-425
호환성
for use with 2 mL vial (standard opening with 8-425 thread)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객