주요 문서
27116-U
Supelco
Vials, screw top, amber glass (vial only)
volume 4 mL, amber glass vial (with marking spot), thread for 13-425, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩79,069
₩79,069
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩79,069
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
₩79,069
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
amber glass vial (with marking spot)
설명
marking spot
특징
closure type screw top vial
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
15 mm × 45 mm × 8 mm
용적
4 mL
피팅
thread for 13-425
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Amber glass vials (volume 4 mL, with marking spot) are useful in preventing the sensitive analyte under investigation from exposure to UV light. Screw top vials are used on many autosamplers with a standard opening of 8 mm. The threads on the standard vials are 13-425.
적합성
Autosampler compatibility:
Agilent 7673A, Series I, II
Shimadzu LC Autosamplers
Waters 48, 717, 717 Plus
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)