주요 문서
54335-U
Supelco
Supelclean LC-Si SPE Tube
glass hardware, PTFE frit, bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30
동의어(들):
Silica SPE cartidge, 6 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
30 EA
₩812,000
₩812,000
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
크기 선택
보기 변경
30 EA
₩812,000
About This Item
UNSPSC 코드:
41115712
NACRES:
NB.21
₩812,000
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
material
PTFE frit
glass hardware
Quality Level
제품 라인
Supelclean
구성
bed wt., 1 g
포장
pk of 30
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
표면적
475 m2/g
용적
6 mL
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
기질 활성군
silica bonding
입자 크기
45 μm
공극 크기
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
응용 분야
food and beverages
분리 기술
normal phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Supelclean LC-Si SPE tube (glass hardware, PTFE frit, bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30) is commonly used in environmental analysis to reduce leachables from PP hardware and PE frits.
법적 정보
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)