주요 문서
54095-U
Supelco
Supelclean ENVI-Florisil® SPE Tubes
glass hardware, PTFE frit, bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
30 EA
₩495,016
₩495,016
출고 가능일2025년 4월 17일세부사항
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
크기 선택
보기 변경
30 EA
₩495,016
About This Item
UNSPSC 코드:
41115712
NACRES:
NB.21
₩495,016
출고 가능일2025년 4월 17일세부사항
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
material
PTFE frit
glass hardware
Quality Level
구성
bed wt., 1 g
포장
pk of 30
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
용적
6 mL
기질 활성군
Florisil phase
응용 분야
food and beverages
분리 기술
normal phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Magnesium Silicate
Retention Mechanism: Normal phase or Adsorption
Sample Matrix Compatibility: Organic solutions
  • Mesh: 100/200; Available with PTFE or stainless steel frits
  • Tested for US Environmental Protection Agency (EPA) Contract Laboratory Program (CLP) statement of work for pesticides
  • Highly polar material that strongly adsorbs to polar compounds from nonpolar matrices under normal phase conditions
  • Typical applications include alcohols, aldehydes, amines, herbicides, pesticides, PCBs, ketones, nitro compounds, organic acids, and phenols
법적 정보
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)