주요 문서
505048
Supelco
Supelclean LC-Si SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
54 EA
₩211,932
₩211,932
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
크기 선택
보기 변경
54 EA
₩211,932
About This Item
UNSPSC 코드:
41115712
₩211,932
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
material
PE frit
polypropylene hardware
Quality Level
제품 라인
Supelclean
구성
bed wt., 500 mg
포장
pk of 54
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
표면적
475 m2/g
용적
3 mL
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
기질 활성군
silica bonding
입자 크기
45 μm
공극 크기
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
응용 분야
food and beverages
분리 기술
normal phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Umesh P Agarwal et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(15), 4367-4374 (2019-03-28)
Syringyl (S) lignin content and the syringyl-to-guaiacyl (S/G) lignin ratio are important characteristics of wood and lignocellulosic biomass. Although numerous methods are available for estimating S lignin units and the S/G ratio, in this work, a new method based on