주요 문서
55253-U
Supelco
Supelclean Sulfoxide SPE Tube
PE frit, bed wt. 3 g, volume 6 mL, pk of 30
동의어(들):
Sulfoxide SPE cartidge (for PCBs), 6 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
30 EA
₩581,088
₩581,088
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
크기 선택
보기 변경
30 EA
₩581,088
About This Item
UNSPSC 코드:
41115712
NACRES:
NB.21
₩581,088
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
material
PE frit
제품 라인
Supelclean
구성
bed wt., 3 g
포장
pk of 30
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
용적
6 mL
기질 활성군
sulfoxide phase
응용 분야
food and beverages
분리 기술
normal phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Supelclean Sulfoxide SPE consists of a silica-bonded sulfoxide (-SO) phase. The technology was specifically developed for the extraction of polychlorinated biphenyls (PCBs) from transformer, waste and mineral oil. PCB retention is facilitated via interaction between the SPE phase′s electrophilic sulfur atom and the π-electron cloud formed from aromatic rings inherent with PCBs. This unique SPE phase offers a simple and efficient sample prep method for identifying PCBs at quantitation limits of 0.5 ppm.
법적 정보
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)