주요 문서
504041
Supelco
Supelclean LC-Si SPE Tube
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
108 EA
₩275,877
₩275,877
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
크기 선택
보기 변경
108 EA
₩275,877
About This Item
UNSPSC 코드:
41115712
₩275,877
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청시료 샘플 요청
material
PE frit
polypropylene hardware
Quality Level
구성
bed wt., 100 mg
포장
pk of 108
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
용적
1 mL
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
기질 활성군
silica bonding
입자 크기
45 μm
공극 크기
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
응용 분야
food and beverages
분리 기술
normal phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Supelclean LC-Si SPE Tube is used to extract polar analytes from nonpolar samples. It does not contain a bonded phase.
법적 정보
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)