주요 문서
27512
Supelco
Septa, Blue PTFE/white silicone, pkg/100
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 13 mm × 0.060 in., for use with 7 mL vial
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩106,068
₩106,068
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩106,068
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
₩106,068
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
blue PTFE face
blue PTFE/white silicone
white silicone body
포장
pkg of 100 ea
파라미터
250 °C max. temp.
O.D.
13 mm
직경 × 두께
13 mm × 0.060 in.
호환성
for use with 7 mL vial
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Septa, blue PTFE/white silicone (blue PTFE/white silicone) has been used as a part of injection port in the gas chromatographic (GC) analysis of nitrous oxide, methane and carbon-dioxide gases in soil samples subjected to irrigation.[1]
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Nitrous oxide, carbon dioxide and methane emissions from irrigated cropping systems as influenced by legumes, manure and fertilizer.
Ellert H B and Janzen H H
Canadian Journal of Soil Science, 88(2), 207-217 (2008)