material
fused silica
설명
GC capillary column
포장
pkg of 1 ea
파라미터
-10-180 °C temperature (isothermal or programmed)
베타 값
500
df
0.12 μm
기술
gas chromatography (GC): suitable
길이 × I.D.
30 m × 0.25 mm
기질 활성군
non-bonded; 2,6-di-O-pentyl-3-trifluoroacetyl derivative of γ-cyclodextrin phase
응용 분야
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
컬럼 유형
capillary chiral
분리 기술
chiral
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
화학적/생리학적 저항성
- -10 °C to 180 °C isothermal and programmed
기타 정보
법적 정보
애플리케이션
Choose from one of the most recent versions:
이미 열람한 고객
문서
Chromatographic enantiomeric separation of amino acids, like proline, is described for chiral GC analysis after derivatization.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCsuitable for GC자세히 표시자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.