주요 문서
27514
Supelco
Septa, Blue PTFE/white silicone, pkg/100
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 18 mm × 0.060 in., for use with 22 mL vial
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩170,317
₩170,317
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩170,317
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
₩170,317
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
blue PTFE face
blue PTFE/white silicone
white silicone body
포장
pkg of 100 ea
파라미터
250 °C max. temp.
O.D.
18 mm
직경 × 두께
18 mm × 0.060 in.
호환성
for use with 22 mL vial
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
PTFE/Silicone is recommended for use with most organic solvents until PTFE is pierced. It has good resealability and can withstand a temperature of 250°C.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)