주요 문서
27053
Supelco
Screw cap (open-top), polypropylene
black polypropylene cap, thread for 13-425, for use with 4 mL vial with 13-425 thread, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩37,961
₩37,961
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩37,961
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
₩37,961
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
black polypropylene cap
특징
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
포장
pkg of 100 ea
파라미터
135 °C temp. limit
직경 × 높이
16 mm × 9.5 mm
구멍 직경
9 mm
피팅
thread for 13-425
호환성
for use with 4 mL vial with 13-425 thread
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These hole caps do not come with septa.
애플리케이션
It may be used in HPLC analysis, for quantifying adsorption of the three cationic membrane-active peptides mastoparan X, melittin, and magainin 2.[1]
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Adsorption of cationic peptides to solid surfaces of glass and plastic.
Kristensen, Kasper, Jonas R. Henriksen, and Thomas L. Andresen.
PLoS ONE, 10.5, e0122419-e0122419 (2015)