생물학적 소스
sheep
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
lyophilized
포장
pkg of 1 mg
제조업체/상표
Roche
기술
ELISA: 2-4 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5-1 μg/mL
western blot: 0.5-2 μg/mL
동형
IgG1
저장 온도
2-8°C
일반 설명
특이성
애플리케이션
Use Anti-Digoxigenin, Fab fragments for the detection of digoxigenin-labeled compounds using:
특징 및 장점
서열
제조 메모
- ELISA: 2 to 4 μg/ml
- Immunohistocytochemistry: 0.5 to 1 μg/ml
- In situ hybridization: 0.2 to 0.4 μg/ml
- Western blot: 0.5 to 2 μg/ml
Storage conditions (working solution): Diluted antibody is stable at 2 to 8 °C for 12 hours.
Always prepare freshly!
재구성
분석 메모
기타 정보
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash
이미 열람한 고객
문서
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.