주요 문서
CLS70791N
Pyrex® serological pipettes, disposable, non-sterile, unplugged
volume 1.0 mL
동의어(들):
pipet
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1000 EA
₩493,899
₩493,899
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1000 EA
₩493,899
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.04
₩493,899
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
무균
non-sterile
특징
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision
포장
case of 1000 ea
pack of 250 ea
제조업체/상표
Corning 7079-1N
부피 측정 범위
1.0 mL
용량
1 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • Disposable PYREX® glass pipettes are calibrated "to deliver" (TD) with blow-out
  • Long, slender, tapered tips of pipettes make pipetting faster and easier
  • All pipettes have negative graduations and fire polished tips for burr-free, even flow rates
  • Nonsterile, unplugged and bulk packed.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)