주요 문서
CLS9186
Corning® aspiration pipettes
volume 2 mL
동의어(들):
Aspiration pipette, Corning pipette
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1000 EA
₩284,302
₩284,302
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1000 EA
₩284,302
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
eCl@ss:
32070201
NACRES:
NB.01
₩284,302
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
polystyrene
무균
sterile
포장
pack of 100 ea
case of 1000 ea
제조업체/상표
Corning 9186
용량
2 mL
용적
2 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
  • Corning® aspirating pipettes are made of optically clear polystyrene for durability and good mechanical strength.
  • The sterile, ungraduated, and unplugged pipettes are best suited for aspirating liquid aseptically using vacuum suction.
  • Individually wrapped and bulk packed.
  • Disposable and certified non-pyrogenic.
Aspirating pipettes are sterile, ungraduated and unplugged polystyrene pipettes for aspirating liquid using vacuum suction.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)