주요 문서
CLS7077B5
Pyrex® Shorty serological pipettes, disposable, sterile, plugged, individually wrapped
volume 5.0 mL, accuracy: 0.1 mL
동의어(들):
Corning® 7077B
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
400 EA
₩945,777
₩945,777
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
400 EA
₩945,777
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.04
₩945,777
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
무균
sterile
특징
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision
포장
pack of 200 ea
case of 400 ea
제조업체/상표
Corning 7077B-5
부피 측정 범위
5.0 mL, accuracy: 0.1 mL
길이
215 mm
용량
5.0 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These sterile disposable shorty Pyrex serological pipettes are calibrated "to deliver" (TD) with blow-out. They are ideal for use in confined areas such as hoods. The 5, 10 and 25 mL sizes have tooled tops and the 50 mL has a polypropylene top end. Negative graduations on each pipet make it applicable for both serological and measuring procedures.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)