CLS4485
Corning® Costar® Stripette® serological pipettes, individually paper/plastic wrapped
capacity 1 mL
동의어(들):
pipets, pipettes, serological pipets, serological pipettes
크기 선택
₩236,901
크기 선택
About This Item
₩236,901
추천 제품
material
polystyrene
무균
sterile
특징
DNase free
RNase free
disposable
graduations± 0.01 mL
subdivision
포장
case of 1000
bag of 50
제조업체/상표
Corning 4485
측정 범위
accuracy: 0.01 mL
길이
278 mm
용량
1 mL
팁 내경
0.065 in.
색상
yellow color-coded stripe
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
- Color-coding on paper allows easy size identification.
- Paper/plastic wrap allows full view
- Unique color-coded magnifying stripe for easier meniscus viewing.
- Sterile, individually wrapped and certified nonpyrogenic and DNase-/RNase-free
- Accuracy within ± 2% at full volume
- Lot numbers printed on each pipet wrapper
- Calibrated to deliver (TD-EX 20ºC) their contents with blowout
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객