주요 문서
CLS707910N
Pyrex® serological pipettes, disposable, non-sterile, unplugged
volume 10.0 mL
동의어(들):
ETERNA, Graduated Pipettes, Pipettes, SILBERBRAND
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
720 EA
₩667,160
₩667,160
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
720 EA
₩667,160
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.04
₩667,160
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
무균
non-sterile
특징
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision
포장
pack of 120 ea
case of 720 ea
제조업체/상표
Corning 7079-10N
부피 측정 범위
10.0 mL
용량
10 mL
팁 크기
, Narrow
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • Disposable PYREX® glass pipettes are calibrated "to deliver" (TD) with blow-out
  • Long, slender, tapered tips of pipettes make pipetting faster and easier
  • All pipettes have negative graduations and fire polished tips for burr-free, even flow rates
  • Nonsterile, unplugged and bulk packed.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)