주요 문서
CLS70775N
Pyrex® disposable serological pipettes
volume 5.0 mL
동의어(들):
Corning® 7077
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
720 EA
₩726,233
₩726,233
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
720 EA
₩726,233
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.04
₩726,233
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
무균
sterile
특징
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision
포장
pack of 120 ea
case of 720 ea
제조업체/상표
Corning 7077-5N
측정 범위
accuracy: 0.1 mL
용량
5.0 mL
용적
5.0 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Pyrex® disposable borosilcate glass serological pipettes are calibrated "to deliver" with blow-out.
  • Features long, slender, tapered tips for faster and easier pipetting.
  • Includes negative graduations for additional working volume.
  • Fire-polished tips for burr-free, even flow rates.
These disposable serological pipettes are calibrated "to deliver" with blow -out. Individually wrapped. Sterile. Plugged
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)