동위원소 순도
13C
15N
≥98 atom %
Quality Level
분석
≥98% (CP)
양식
powder
기술
mass spectrometry (MS): suitable
색상
white to off-white
mp
128 °C
질량 이동
M+4
저장 온도
−20°C
SMILES string
N[13C](C1=CC=[13CH][15N]=[13CH]1)=O
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)/i3+1,4+1,6+1,8+1
InChI key
DFPAKSUCGFBDDF-DNUYGDBSSA-N
관련 카테고리
일반 설명
Nicotinamide-2,6,7-13C3-(pyridyl-15N) is an isotope of vitamin B3 wherein pyridine nitrogen and C-2, C-6, C-7 pyridine carbons are replaced by 15N7 and 13C6 isotopes, respectively.
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
302.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
150 °C - closed cup