592021
Nicotinamide-(amide-15N)
98 atom % 15N, 98% (CP)
동의어(들):
3-Pyridine(carboxamide-15N), Vitamin B3-(amide-15N)
About This Item
추천 제품
동위원소 순도
98 atom % 15N
분석
98% (CP)
양식
solid
기술
mass spectrometry (MS): suitable
색상
white
mp
130-132 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
[15NH2]C(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)/i7+1
InChI key
DFPAKSUCGFBDDF-CDYZYAPPSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
302.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
150 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터