동위원소 순도
≥98 atom % D
Quality Level
분석
≥95% (CP)
양식
powder
기술
mass spectrometry (MS): suitable
색상
white to off-white
mp
228 °C
질량 이동
M+4
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC(CC([2H])([2H])C([2H])([2H])C[C@@H]1SC[C@@]2([H])[C@]1([H])NC(N2)=O)=O
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1/i1D2,2D2
InChI key
YBJHBAHKTGYVGT-CCSQOTJNSA-N
관련 카테고리
일반 설명
Biotin-2′,2′,3′,3′-d4 is an isotope of vitamin B7 wherein C-2′, C-2′, C-3′, C-3′ protons are replaced by deuterium.
애플리케이션
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable