주요 문서
771368
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-cyclohexen-1-one
≥90%
동의어(들):
2-Methyl-2-cyclohexene-1-one, 2-Methyl-2-cyclohexenone, 2-Methyl-3-oxocyclohexene
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩178,437
₩178,437
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩178,437
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H10O
CAS Number:
Molecular Weight:
110.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩178,437
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
분석
≥90%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.487
bp
176-179 °C/760 mmHg
density
0.972 g/mL at 25 °C
작용기
ketone
SMILES string
CC1=CCCCC1=O
InChI
1S/C7H10O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h4H,2-3,5H2,1H3
InChI key
LKTNAAYQZJAXCJ-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
140.0 °F
Flash Point (°C)
60 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Jinhyun Kim et al.
Science advances, 5(7), eaax0501-eaax0501 (2019-07-25)
Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) is a key redox compound in all living cells responsible for energy transduction, genomic integrity, life-span extension, and neuromodulation. Here, we report a new function of NAD+ as a molecular photocatalyst in addition to the biological