주요 문서
Z407259
Supelco
Aldrich® TLC developing tank - cylindrical
tank lid
동의어(들):
Cylindrical TLC Tank
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩71,253
₩71,253
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩71,253
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
NACRES:
NC.07
₩71,253
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
기술
thin layer chromatography (TLC): suitable
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Can be used as a staining chamber. Made of glass with lid. Compact size offers good plate visibility and minimal solvent use.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. What is the product number for purchasing the tank lid separately for the Aldrich® TLC developing tank - cylindrical?
    1 답변
    1. The developing tanks come with the lids and are available in two separate sizes:
      1. Z243906 - Aldrich® TLC developing tank - cylindrical, glass tank, O.D. × H 6.5 cm × 10.5 cm
      2. Z243914 - Aldrich® TLC developing tank - cylindrical, glass tank, O.D. × H 6.5 cm × 21.0 cm
      To purchase the tank lid by itself, it would be product Z407259.