분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.504 (lit.)
bp
76-78 °C/1 mmHg (lit.)
density
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCOC1=CC(=O)CCC1
InChI
1S/C8H12O2/c1-2-10-8-5-3-4-7(9)6-8/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
JWCFJPLIRVYENQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
224.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
107.00 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)