주요 문서
M38400
Sigma-Aldrich
2-Methylcyclohexanone
99%
동의어(들):
Tetrahydro-o-cresol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 ML
₩52,374
100 ML
₩111,752
₩52,374
예상 입고일2025년 1월 27일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 ML
₩52,374
100 ML
₩111,752
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H9(=O)
CAS Number:
Molecular Weight:
112.17
Beilstein:
506751
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식:
liquid
분석:
99%
₩52,374
예상 입고일2025년 1월 27일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.448 (lit.)
bp
162-163 °C (lit.)
density
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1CCCCC1=O
InChI
1S/C7H12O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
LFSAPCRASZRSKS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
118.4 °F
Flash Point (°C)
48 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Halis T Balaydın et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 22(3), 1352-1357 (2012-01-11)
The Naturally occurring novel cyclohexanonyl bromophenol 2(R)-2-(2,3,6-tribromo-4,5-dihydroxybenzyl)cyclohexanone (4) was synthesized as a racemic compound. Cyclohexylphenyl methane derivatives (10-17) with Br, OMe, CO, and OH were also obtained. Inhibition of four human carbonic anhydrase (hCA, EC 4.2.1.1) isozymes I, II, IV