M38583
(R)-(+)-3-Methylcyclohexanone
98%
동의어(들):
(+)-(3R)-3-Methylcyclohexanone, (+)-3(R)-Methylcyclohexanone, (+)-3-Methyl-1-cyclohexanone, (3R)-(+)-3-Methylcyclohexanone, (3R)-3-Methylcyclohexanone, (3R)-Methylcyclohexanone, (R)-3-Methylcyclohexanone
크기 선택
분석
98%
광학 활성
[α]24/D +13.5°, neat
광학 순도
ee: 99% (GLC)
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
bp
168-169 °C (lit.)
density
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[C@@H]1CCCC(=O)C1
InChI
1S/C7H12O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h6H,2-5H2,1H3/t6-/m1/s1
InChI key
UJBOOUHRTQVGRU-ZCFIWIBFSA-N
애플리케이션
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)