주요 문서
M39105
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-cyclohexenone
98%, Stabilized
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩98,557
₩98,557
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩98,557
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H7(=O)
CAS Number:
Molecular Weight:
110.15
Beilstein:
1560601
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩98,557
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
98%
refractive index
n20/D 1.494 (lit.)
bp
199-200 °C (lit.)
density
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1=CC(=O)CCC1
InChI
1S/C7H10O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
IITQJMYAYSNIMI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
3-Methyl-2-cyclohexenone is an insect sex pheromone of the Douglas-fir beetle[1]. It can be used as a starting material:
  • In the total synthesis of (−)-ar-tenuifolene, a naturally occurring aromatic sesquiterpene.[2]
  • To synthesize an organic building block 2-trimethylsilyl-3-methyl-cyclohexenone.[3]
  • In the total synthesis of natural diterpenoids (+)-taiwaniaquinone H and (+)-dichroanone.[4]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
154.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
68 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Cyclic α-Acylvinyl Anionic Synthons: A Novel Synthesis of 2-Trimethylsilyl-3-methyl-cyclohexenone by the Wurtz-Fittig Coupling Reaction
Jyothi D and HariPrasad S
Synthetic Communications, 39(5), 875-879 (2009)
Catalytic asymmetric formal total synthesis of (+)-dichroanone and (+)-taiwaniaquinone H
Li L-Q, et al.
Tetrahedron Letters, 55(43), 5960-5962 (2014)
Chemical transformation of 1, 8-cineole: synthesis of seudenone, an insect pheromone
Silvestre AJD, et al.
Industrial Crops and Products, 12(1), 53-56 (2000)
Catalytic enantioselective total synthesis of (−)-ar-Tenuifolene
Shaw K, et al.
Tetrahedron Letters, 61(20), 151850-151850 (2020)
Aldrichimica Acta, 16, 41-41 (1983)