746258
L-Lactic acid-13C3
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity, HPLC)
동의어(들):
13C Labeled Lactic acid
크기 선택
About This Item
추천 제품
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
Quality Level
분석
≥98% (CP)
≥98% (Chiral Purity, HPLC)
양식
solid
환경친화적 대안 제품 점수
old score: 45
new score: 14
Find out more about DOZN™ Scoring
환경친화적 대안 제품 특성
Less Hazardous Chemical Syntheses
Design for Energy Efficiency
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
기술
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
환경친화적 대안 카테고리
질량 이동
M+3
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[13CH3][13C@H](O)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1
InChI key
JVTAAEKCZFNVCJ-GCCOVPGMSA-N
일반 설명
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110.00 °C - closed cup