주요 문서
796808
Sigma-Aldrich
L-Lactic acid-2-13C
greener alternative
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity, HPLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩7,423,609
₩7,423,609
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩7,423,609
About This Item
Linear Formula:
CH313CH(OH)CO2H
Molecular Weight:
91.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩7,423,609
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
Quality Level
분석
≥98% (CP)
≥98% (Chiral Purity, HPLC)
양식
solid
환경친화적 대안 제품 점수
old score: 45
new score: 14
Find out more about DOZN™ Scoring
환경친화적 대안 제품 특성
Less Hazardous Chemical Syntheses
Design for Energy Efficiency
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
기술
mass spectrometry (MS): suitable
환경친화적 대안 카테고리
질량 이동
M+1
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[13C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i2+1
InChI key
JVTAAEKCZFNVCJ-JACJRKFSSA-N
일반 설명
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses”, “Design for Energy Efficiency” and “Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention”. Click here to view its DOZN scorecard.
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
보충제 위험성
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)