동위원소 순도
≥99 atom % 13C
분석
≥98% (CP)
≥98% (Chiral Purity, HPLC)
형태
solid
환경친화적 대안 제품 점수
old score: 45
new score: 14
Find out more about DOZN™ Scoring
환경친화적 대안 제품 특성
Less Hazardous Chemical Syntheses
Design for Energy Efficiency
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
기술
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
환경친화적 대안 카테고리
질량 이동
M+1
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[C@H](O)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i3+1
InChI key
JVTAAEKCZFNVCJ-NSQKCYGPSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
보충제 위험성
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup