주요 문서
588555
Sigma-Aldrich
Butyric acid-d8
98 atom % D
동의어(들):
Butanoic acid-d8
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩1,586,141
₩1,586,141
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩1,586,141
About This Item
Linear Formula:
CD3(CD2)2CO2D
CAS Number:
Molecular Weight:
96.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩1,586,141
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
분석
99% (CP)
bp
162 °C (lit.)
mp
-6--3 °C (lit.)
density
1.050 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+8
SMILES string
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i1D3,2D2,3D2/hD
InChI key
FERIUCNNQQJTOY-FNQDQTMCSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
161.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
72 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)