600148
L-Valine-13C5,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 95% (CP)
동의어(들):
SILAC Amino Acid, (S)-α-Aminoisovaleric acid-13C5,15N, L-2-Amino-3-methylbutanoic acid-13C5,15N, L-Valine-ul-13C,15N, 13C and 15N Labeled L-valine
크기 선택
About This Item
추천 제품
동위원소 순도
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Quality Level
분석
95% (CP)
양식
solid
광학 활성
[α]25/D +26.6°, c = 1 in 5 M HCl
기술
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp
295-300 °C (subl.) (lit.)
질량 이동
M+6
저장 온도
room temp
SMILES string
[H][13C@]([15NH2])([13CH]([13CH3])[13CH3])[13C](O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
KZSNJWFQEVHDMF-XAFSXMPTSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
포장
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable