주요 문서
489883
Sigma-Aldrich
L-Alanine-13C3,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩1,884,754
₩1,884,754
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩1,884,754
About This Item
Linear Formula:
13CH313CH(15NH2)13CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
93.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩1,884,754
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Quality Level
분석
95% (CP)
양식
solid
광학 활성
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 1 M HCl
기술
bio NMR: suitable
mp
314.5 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+4
SMILES string
[13CH3][13C@H]([15NH2])[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI key
QNAYBMKLOCPYGJ-UVYXLFMMSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)