605239
L-Leucine-13C6
98 atom % 13C, 95% (CP)
동의어(들):
SILAC Amino Acid, (S)-2-Amino-4-methylpentanoic acid-13C6, 13C Labeled L-leucine
크기 선택
About This Item
추천 제품
동위원소 순도
98 atom % 13C
Quality Level
분석
95% (CP)
양식
solid
광학 활성
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 5 M HCl
기술
protein expression: suitable
mp
>300 °C (lit.)
질량 이동
M+6
SMILES string
[13CH3][13CH]([13CH3])[13CH2][13C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
ROHFNLRQFUQHCH-IQUPZBQQSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
포장
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable