주요 문서
658057
Sigma-Aldrich
L-Cysteine-13C3,15N
≥99 atom %, ≥98% (CP)
동의어(들):
(R)-2-Amino-3-mercaptopropionic acid-13C3,15N, 13C and 15N Labeled L-cysteine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩1,703,170
₩1,703,170
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩1,703,170
About This Item
Linear Formula:
HS13CH213CH(15NH2)13COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
125.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩1,703,170
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
≥99 atom %
Quality Level
분석
≥98% (CP)
양식
solid
기술
bio NMR: suitable
mp
220 °C (dec.)
질량 이동
M+4
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H][13C@]([15NH2])([13CH2]S)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI key
XUJNEKJLAYXESH-UVYXLFMMSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Jan-Wilm Lackmann et al.
PloS one, 14(5), e0216606-e0216606 (2019-05-09)
Thiol moieties are major targets for cold plasma-derived nitrogen and oxygen species, making CAPs convenient tools to modulate redox-signaling pathways in cells and tissues. The underlying biochemical pathways are currently under investigation but especially the role of CAP derived RNS