주요 문서
489182
Sigma-Aldrich
D-Sorbitol-1-13C
99 atom % 13C
동의어(들):
D-Glucitol-1-13C, 13C Labeled D-sorbitol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩1,110,207
₩1,110,207
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩1,110,207
About This Item
Linear Formula:
HOCH2[CH(OH)]413CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
183.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩1,110,207
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
99 atom % 13C
양식
solid
광학 활성
[α]25/D +101°, c = 0.5 in acidified ammonium molybdate
mp
98-100 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[13CH2]O
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1/i1+1/t3-,4+,5+,6+/m0
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-AVUGZHLXSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)