주요 문서
589276
Sigma-Aldrich
2-Ketobutyric acid-4-13C,3,3-d2 sodium salt hydrate
99 atom % 13C, 98 atom % D, 98% (CP)
동의어(들):
α-Keto-butyric acid-4-13C,3,3-d2 sodium, α-Ketobutyric acid-4-13C,3,3-d2 sodium salt, 2-Oxobutanoic acid-4-13C,3,3-d2 sodium salt, Sodium α-ketobutyrate-4-13C,3,3-d2
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩726,131
₩726,131
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩726,131
About This Item
Linear Formula:
13CH3CD2COCO2Na · xH2O
Molecular Weight:
127.08 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩726,131
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % D
Quality Level
분석
98% (CP)
양식
solid
기술
bio NMR: suitable
mp
210 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+3
SMILES string
O.[Na+].[2H]C([2H])([13CH3])C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O3.Na.H2O/c1-2-3(5)4(6)7;;/h2H2,1H3,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1/i1+1,2D2;;
InChI key
PVLJVKQSCAHPPR-YHMBTLHJSA-M
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.