주요 문서
691887
Sigma-Aldrich
2-Keto-3-(methyl-d3)-butyric acid-4-13C,3-d sodium salt
99 atom % 13C, 97 atom % D, 97% (CP)
동의어(들):
α-Keto-3-(methyl-d3)-butyric acid-4-13C,3-d sodium, α-Ketoisovaleric acid-13C,d4 sodium salt, 2-Ketoisovaleric-3(methyl-d3),4-13C,3-d acid sodium salt, 3-Methyl-2-oxobutanoic acid-13C,d4 sodium salt, Sodium α-ketoisovalerate-3-(methyl-d3),4-13C,3-d sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩2,059,029
₩2,059,029
예상 입고일2025년 5월 15일세부사항
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩2,059,029
About This Item
Linear Formula:
13CH3CD(CD3)COCO2Na
Molecular Weight:
143.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩2,059,029
예상 입고일2025년 5월 15일세부사항
추가 정보 요청
동위원소 순도
99 atom % 13C
97 atom % D
Quality Level
분석
97% (CP)
양식
solid
기술
bio NMR: suitable
mp
227-230 °C
질량 이동
M+5
SMILES string
[Na+].[2H]C([2H])([2H])C([2H])([13CH3])C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1D3,2+1,3D;
InChI key
WIQBZDCJCRFGKA-KDMRDBLJSA-M
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.