주요 문서
571334
Sigma-Aldrich
2-Keto-3-(methyl-13C)-butyric-4-13C acid sodium salt
99 atom % 13C, 97% (CP)
동의어(들):
α-Keto-3-(methyl-13C)-butyric-4-13C acid sodium, α-Ketoisovaleric acid-13C2 sodium salt, 2-Ketoisovaleric acid-13C2 sodium salt, 3-Methyl-13C-oxobutanoic-4-13C acid sodium salt, Sodium α-ketoisovalerate-3-(methyl-13C),4-13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩711,312
500 MG
₩1,436,530
1 G
₩2,653,515
₩711,312
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩711,312
500 MG
₩1,436,530
1 G
₩2,653,515
About This Item
Linear Formula:
13CH3CH(13CH3)COCO2Na
CAS Number:
Molecular Weight:
140.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩711,312
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
분석
97% (CP)
양식
solid
기술
bio NMR: suitable
mp
227-230 °C (lit.)
질량 이동
M+2
SMILES string
[Na+].[13CH3]C([13CH3])C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1+1,2+1;
InChI key
WIQBZDCJCRFGKA-AWQJXPNKSA-M
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.