주요 문서
578886
Sigma-Aldrich
L-Citrulline-4,4,5,5-d4
98 atom % D, 97% (CP)
동의어(들):
L-Ornithine-4,4,5,5-d4
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩1,830,350
₩1,830,350
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩1,830,350
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6D4H9N3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
179.21
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩1,830,350
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
분석
97% (CP)
양식
solid
mp
216-218 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+4
저장 온도
room temp
SMILES string
[2H]C([2H])(C[C@H](N)C(O)=O)C([2H])([2H])NC(N)=O
InChI
1S/C6H13N3O3/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)/t4-/m0/s1/i1D2,3D2
InChI key
RHGKLRLOHDJJDR-KKOAYFQZSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Peter E L Pontoppidan et al.
The Journal of nutrition, 145(7), 1472-1480 (2015-05-29)
Intensive chemotherapy frequently results in gut toxicity, indicated by oral and intestinal mucositis, resulting in poor treatment outcomes and increased mortality. There are no effective preventive strategies against gut toxicity and the role of diet is unknown. We hypothesized that