주요 문서
749443
Sigma-Aldrich
L-Ornithine-3,3,4,4,5,5-d6 hydrochloride
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
동의어(들):
(S)-(+)-2,5-Diaminopentanoic acid-3,3,4,4,5,5-d6 hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩567,690
₩567,690
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩567,690
About This Item
Linear Formula:
NH2(CD2)3CH(COOH)(NH2) •HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
174.66
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.13
₩567,690
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
동위원소 순도
≥98 atom % D
Quality Level
분석
≥98% (CP)
양식
powder
mp
245 °C (dec) (lit.)
질량 이동
M+6
저장 온도
room temp
SMILES string
Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1/i1D2,2D2,3D2;
InChI key
GGTYBZJRPHEQDG-IYAGNYDCSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Caitlyn Makins et al.
Biochimica et biophysica acta, 1865(8), 1077-1084 (2017-05-22)
Ornithine 4,5-aminomutase (OAM) from Clostridium sticklandii is an adenosylcobalamin (AdoCbl) and pyridoxal 5'-phosphate (PLP)-dependent enzyme that catalyzes a 1,2-amino shift, interconverting d-ornithine and 2S, 4R-diaminopentanoate. The reaction occurs via a radical-based mechanism whereby a PLP-bound substrate radical undergoes intramolecular isomerization