주요 문서
705330
Sigma-Aldrich
Spermine-(butyl-d8) tetrahydrochloride
97 atom % D, 95% (CP)
동의어(들):
N,N′-Bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine-d8(butane-d8) tetrahydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩716,895
10 MG
₩1,296,561
₩716,895
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩716,895
10 MG
₩1,296,561
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10D8H18N4· 4HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
356.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
₩716,895
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
97 atom % D
분석
95% (CP)
양식
powder
기술
mass spectrometry (MS): suitable
mp
310-311 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+8
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.Cl.Cl.[2H]C([2H])(NCCCN)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])NCCCN
InChI
1S/C10H26N4.4ClH/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12;;;;/h13-14H,1-12H2;4*1H/i1D2,2D2,7D2,8D2;;;;
InChI key
XLDKUDAXZWHPFH-XDLCHPJXSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)