주요 문서
709891
Sigma-Aldrich
Spermidine-(butyl-d8) trihydrochloride
98 atom % D, 95% (CP)
동의어(들):
Deuterated spermidine trihydrochloride, N-·(3-·Aminopropyl)·-1,4-·butane-d8-diamine trihydrochloride, N-(3-Aminopropyl)-1,4-butane-d8-diamine trihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩938,469
10 MG
₩1,613,952
₩938,469
출고 가능일2025년 4월 16일세부사항
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩938,469
10 MG
₩1,613,952
About This Item
Linear Formula:
NH2(CH2)3NH(CD2)4NH2⋅3HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
262.68
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
₩938,469
출고 가능일2025년 4월 16일세부사항
추가 정보 요청
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
분석
95% (CP)
양식
powder
기술
mass spectrometry (MS): suitable
mp
257-259 °C (lit.)
질량 이동
M+8
저장 온도
−20°C
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])NCCCN
InChI
1S/C7H19N3.3ClH/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;;;/h10H,1-9H2;3*1H/i1D2,2D2,4D2,6D2;;;
InChI key
LCNBIHVSOPXFMR-BQVYHINQSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)