주요 문서
493201
Sigma-Aldrich
Valeric-d9 acid
98 atom % D
동의어(들):
Pentanoic-d9 acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩1,670,589
₩1,670,589
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩1,670,589
About This Item
Linear Formula:
CD3(CD2)3CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
111.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩1,670,589
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
분석
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.4076 (lit.)
bp
185 °C (lit.)
mp
-20--18 °C (lit.)
density
1.022 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+9
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)/i1D3,2D2,3D2,4D2
InChI key
NQPDZGIKBAWPEJ-YNSOAAEFSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
192.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
89 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)