주요 문서
424684
Sigma-Aldrich
Phenethylmagnesium chloride solution
1.0 M in THF
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 ML
₩86,174
₩86,174
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 ML
₩86,174
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2CH2MgCl
CAS Number:
Molecular Weight:
164.92
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩86,174
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
반응 적합성
reaction type: Grignard Reaction
농도
1.0 M in THF
bp
65 °C
density
0.954 g/mL at 25 °C
작용기
phenyl
SMILES string
Cl[Mg]CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H9.ClH.Mg/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;;/h3-7H,1-2H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
AZORNQXQALOFHH-UHFFFAOYSA-M
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
1.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Oleg V Larionov et al.
Organic letters, 16(3), 864-867 (2014-01-15)
A one-step transformation of heterocyclic N-oxides to 2-alkyl-, aryl-, and alkenyl-substituted N-heterocycles is described. The success of this broad-scope methodology hinges on the combination of copper catalysis and activation by lithium fluoride or magnesium chloride. The utility of this method