주요 문서
562149
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzylmagnesium bromide solution
0.25 M in diethyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 ML
₩369,054
₩369,054
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 ML
₩369,054
About This Item
Linear Formula:
BrC6H4CH2MgBr
CAS Number:
Molecular Weight:
274.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩369,054
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
반응 적합성
reaction type: Grignard Reaction
Quality Level
농도
0.25 M in diethyl ether
bp
34.6 °C
density
0.770 g/mL at 25 °C
작용기
bromo
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Br[Mg]Cc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H6Br.BrH.Mg/c1-6-4-2-3-5-7(6)8;;/h2-5H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
HDXZJAZTPVLPEX-UHFFFAOYSA-M
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 4
이 품목
424056562130630551
density
0.770 g/mL at 25 °C
density
0.793 g/mL at 25 °C
density
0.766 g/mL at 25 °C
density
0.863 g/mL at 25 °C
concentration
0.25 M in diethyl ether
concentration
0.5 M in diethyl ether
concentration
0.25 M in diethyl ether
concentration
1.0 M in diethyl ether
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
bp
34.6 °C
bp
34.6 °C
bp
34.6 °C
bp
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
법적 정보
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-40.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-40 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)