주요 문서
C40405
Sigma-Aldrich
(2-Chloroethyl)benzene
99%
동의어(들):
2-Phenylethyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩147,480
₩147,480
출고 가능일2025년 4월 18일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩147,480
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2CH2Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
140.61
Beilstein:
385969
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩147,480
출고 가능일2025년 4월 18일세부사항
벌크 견적 요청
분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.53 (lit.)
bp
82-84 °C/16 mmHg (lit.)
density
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H9Cl/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
InChI key
MNNZINNZIQVULG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
147.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
64 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)