강화된 & 지속적 업스트림(USP) 공정
강화된 유가식 및 관류 공정으로 미래에도 경쟁력이 있는 제조 전략을 수립하고, 비용을 줄이고, 시설 유연성을 향상시키십시오
바이오제약 개발사/제조사는 효율적이고 생산성 높은 업스트림 공정을 통해 고품질 단클론 항체(mAb) 및 기타 유형의 재조합형 단백질을 전달해야 합니다. 공정을 강화하면(강화된 유가식/관류 공정 등) 미래에도 경쟁력이 있는 제조 전략을 수립하고, 비용을 줄이고, 시설의 유연성을 향상시킬 수 있게 됩니다.
Merck는 강화된 업스트림 공정과 오랫동안 숙련된 팀의 기술 지원에 대한 높은 수요를 따라잡기 위해 고안된 모든 솔루션을 동원하여, 고객이 임상적 성과 또는 시판까지의 속도를 떨어뜨리지 않고도 업스트림 공정 강화의 이점을 실현시키도록 도와드릴 수 있습니다.
시드 트레인 강화
기존의 시드 트레인 공정은 상당한 시간과 인력을 소모시키는 공정입니다. 다시 말해서, 작업자가 세포를 옮겨온 후 수동으로 배양해야만 해당 세포에서 생성용 바이오리액터에 주입할 바이오매스가 생성되는 것입니다. 세포를 한 용기에서 다른 용기로 수동으로 이동시키면 오염 위험이 커지기도 합니다.
시드 트레인 강화는 시설의 유연성을 높이고 작업자의 업무 시간을 단축시킴으로써 효율성을 향상시키고 위험을 낮춥니다. 이와 같은 결과를 얻으려면 다음 2가지 방식을 따라야 합니다. 둘 다 유가식/관류 생성 공정과 병행할 수 있습니다.
- 시드 트레인 내에서 관류 작업을 하면 세포 밀도가 배치 계열 공정보다 훨씬 높은 수준까지 높아집니다.
- 고용량의 고밀도 세포 냉동보존 검체 봉지를 넣으면 수동 접종물 트레인과 바이오리액터 시드 트레인 공정이 서로 분리되고, 작업 단계가 단축되고, 시간이 절감되면서 폐쇄형 공정 작업이 가능해집니다.
BioContinuum™ 시드 트레인 플랫폼은 mAb 생성 단계에서 시드 트레인을 강화하기 위한 솔루션입니다.
이 플랫폼에 포함된 기구는 다음과 같습니다.
- Cellvento® 4CHO-X 세포 배양 배지(N-1 관류용으로 설계됨)
- Cellicon® 세포 유지 용액(고밀도 세포 관류 공정에 맞게 설계된 세포 유지 시스템)
- Mobius® HCDC 일회용 어셈블리(고용량, 고밀도 세포 냉동보존용으로 설계됨)
- Merck 기술 지원팀이 응용분야의 연구 및 서비스를 종합적으로 제공해 드립니다.
mAb 제조사는 앞서 설명한 제품 및 기술 지원, 그리고 제조 과정에서의 각종 문제에 대응하도록 설계된 응용분야 임상시험을 통해 업스트림 공정 개발의 속도를 높이고, 임상시험용 용량과 시판용 용량을 자신 있게 늘릴 수 있습니다.
Network error: Failed to fetch
관련 카테고리
머크의 종합적인 포트폴리오를 통해 유효성이 증명된 제제를 선택할 수 있습니다...
Mobius® 제품 및 솔루션은 진화하는 세포 배양 요구사항을 충족하는 데 도움을 줄 수 있습니다...
관류 작업으로 고밀도 세포 배양이 가능해져 대량의 생물반응기 생산을 처리하는 부담을 덜게 되었습니다...
Mobius® 2D/3D 일회용 어셈블리로 바이오제약 제조를 간소화하세요.
관련 자료
- Seed Train Intensification Using High Cell Density Cryopreservation
This article explains the benefits of high cell density cryopreservation (HCDC) and how to implement it.
- Impact of DMSO And Freezing Technique in Developing a High Cell Density Cryopreservation Process for Upstream Bioprocessing
Here, we evaluated how dimethyl sulfoxide and freezing techniques impact viable cell density and titer production in an HCDC intensified seed train.
- Preparing CHO Cells for Higher Productivity by Optimizing a Perfused Seed Train
This application note describes the benefits and performance of Cellvento® 4CHO-X Expansion Medium designed for multiple cell expansion steps from vial thaw to N-1 stages to generate higher biomass for inoculating fed-batch production bioreactors.
- Cell Retention Technology and Specialized Cell Culture Media for Intensified Upstream Processing
This study demonstrates the use of a Cellicon® filter and controller in an N-1 perfusion process with Cellvento® 4CHO-X expansion medium as compared to a control seed train using shake flasks.
- Reproducible Scaling of a Cell Retention Filter Using the Cellicon® Cell Retention Solution
This page describes the design attributes of the Cellicon® Filter Assembly and how they simplify process scale-up.
- Operational and Financial Advantages of Cellicon® Cell Retention Solution in an N-1 Perfusion Process
The following study compares an N-1 perfusion process at the 2,000 L scale using our Cellicon® Cell Retention Solution versus a commercially available cell retention device.
관련 웨비나
고밀도 세포 냉동보존(HCDC)의 사용법과 이점에 대해 알아보십시오
생산성 향상을 위해 강화된 업스트림 바이오공정을 개발 중입니다...
관류된 시드 트레인 옵션으로 제품 가격 절감, 생성물 처리량 증가 또는 이 두 가지의 동시 달성을 실현할 수 있는 방법을 알아보세요.
관류된 N-1 단계를 업스트림 공정과 합치는 방안은 시설의 사용 면적을 줄일 수도 있고, 세포 밀도가 더 높은 최종 유가식 N단계를 기존의 유가식으로 적용할 수 있다는 점에서 각광을 받고 있습니다.
배지 구성은 바이오제약 생산은 물론 시드 트레인 확장 시에도 핵심적인 역할을 합니다.
제조사들은 업스트림 공정을 강화함으로써 생산성을 크게 높이는 동시에 소규모 시설, 제조 유연성, 사용 면적 감소 등 여러 측면에서 엄청난 이익을 얻을 수 있습니다.
관련 동영상
BioContinuum™ 플랫폼: 미래의 바이오제조 시설의 조력자!